Läs mer
7-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benso[b]furan, Thermo Scientific™
Produktkod. 10302285
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10302285
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC78239DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1192755-14-8
Molekylformel C14H17BO3
Molekylvikt (g/mol) 244.10
MDL-nummer MFCD13810042
InChI-nyckel DNZVVIZYTCIYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-boronic acid pinacol ester, 2-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, 2-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, benzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, 2-benzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45790048
IUPAC-namn 2-(1-bensofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 244.1
Procent renhet 97%