Läs mer
Ratiolab™ 72 L BIOHAZARD autoklaverbara påsar
Kapacitet (metrisk):
72 l
Beskrivning
- Tillverkad av mycket stark polypropenfilm
- Med bred söm i botten
- Autoklaverbar vid 134 °C, i 20 minuter (påsen får inte vara helt stängd)
- Rektangulärt vitt fläckfält blir mörkt när det autoklaveras
- Med BIOHAZARD-dekal och säkerhetsavtryck på engelska, tyska, franska och spanska
- Levereras 75 till ett paket
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 72 l |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering av farligt avfall |
| Inkluderar | Indikatorplåster |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 75/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 700 x 1100 x 0.050 mm |