Läs mer
Integra Biosciences™ 8-kanals adapter
Produktkod. p-8010692
Typ:
8-kanals adapter i rostfritt stål, 40 mm
8-kanals adapter med ejektor för greppspetsar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10023451
Brand: Integra Biosciences™ 155503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa adaptrar med VACUBOY aspirationsverktyg. Integra Biosciences™ 8-kanals adaptrar som används med VACUBOY aspirationsverktyg omvandlar vilken vakuumkälla som helst till ett användarvänligt aspirationssystem.
  • 8-kanals aspirationsadapter i rostfritt stål
  • Flamsteriliserbar för maximal säkerhet
  • Passar en mängd olika rör, flaskor, flaskor etc.
  • Rymmer 12- till 96-brunnars plattor
Kan användas med VACUSAFE komfortdammsugare. Gör det möjligt att bortskaffa vätskerester på ett tillförlitligt, exakt och bekvämt sätt:
  • Med en exakt doserad volym
  • Utan förlust av droppar
  • Utan risk för kontaminering
  • Utan att orsaka trötthet
  • Alla delar i kontakt med vätskor är autoklaverbara
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ 8-kanals adapter i rostfritt stål, 40 mm
För användning med (utrustning) VACUBOY Aspirationsverktyg