Läs mer
Stomacher™ 80 Biomaster Förslutningspåsar
Produktkod. 17734399
Mått (L x B):
100 x 155 mm
Produktkod. 17734399
Brand: Stomacher™ BA6040/CLR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Väskan är utrustad med ett nätband upptill, vilket gör det enkelt att öppna och stänga för förvaring. Den är speciellt utformad för mindre urvalsstorlekar och riktar sig specifikt till life science-applikationer.
  • Stomacher™ mixerpåse, med tillägg av påsförslutningsanordning, bestående av trådförstärkt tejp
  • Väska gjord av ny kvalitet, polyolefinkomplex.
  • Flexibel och transparent
  • Beständig mot frysning och höga temperaturer (från -40 till 80 °C / -40 till 176 °F)
  • Ingen kontakt mellan provet och mixern under homogenisering av provet
  • Lämplig för korttidsförvaring eller inkubation av prover
  • Kompatibel med alla paddle lab blenders
  • Lämplig för matkontakt. Ej avsedd att användas för livsmedelsförpackningar
  • Bestrålat sterilt i förseglade dospåsar, med spårbart certifikat
  • Förvaring: på en tempererad och torr plats, borta från fukt och ljus
Specifikationer
Förslutningstyp Återförslutningsbar remsa
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 65μ m
Fyll volym 80 mL (Rekommenderad blandningsvolym: 5 till 50 mL)
Antal per förpackning 200/Cs
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Mått (L x B) 100 x 155 mm
Produkttyp Silpåse