Läs mer
Thermo Scientific™ 8000-seriens kiseldioxidpartikelstorleksstandarder
Produktkod. 11503153 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,49 μm± 0,02 μm
0,7μ m
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Varje
Produktkod. 11503153
Brand: Thermo Scientific™ 8100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ge större hållbarhet och kemisk stabilitet när du använder lösningsmedel med dessa monodispersa kiseldioxidmikrosfärer som används vid instrumentkalibrering och som distanser.
Ge större hållbarhet och kemisk stabilitet vid användning av lösningsmedel med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Particle Size Standards, monodispersa kiseldioxidmikrosfärer som används vid instrumentkalibrering och som distanser. Standarder är kalibrerade och certifierade med NIST™ spårbara medeldiametrar och är lämpliga för en mängd olika partikelmätningsapplikationer.
Funktioner
  • Standarder är utformade för tillämpningar som kräver monodispersa oorganiska sfärer.
  • Opaka sfärer ger mer kontrast än polymerpartiklar i optiska strålar och elektronstrålar; precis som glas har kiseldioxid en mycket högre densitet än polystyren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 % fasta ämnen
Tillsats Hold (Håll)
Beskrivning Designad för tillämpningar som kräver monodispersa oorganiska sfärer, 8000-seriens kiseldioxidpartiklar har en mycket högre densitet än polymerpartiklarna.
Diameter (metrisk) 1μ m
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Partikeldensitet 1,8 till 2,2 g/cm³
Material Amorf kiseldioxid
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,40 till 1,46 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.02µm, 2.0% CV
För användning med (applikation) Kalibrering och justering av flödescytometri
Produkttyp Kiselpartikelstorlek Standard