Läs mer
Thermo Scientific™ 8000-seriens kiseldioxidpartikelstorleksstandarder
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,49 μm± 0,02 μm
0,7μ m
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Varje
Beskrivning
Ge större hållbarhet och kemisk stabilitet vid användning av lösningsmedel med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Particle Size Standards, monodispersa kiseldioxidmikrosfärer som används vid instrumentkalibrering och som distanser. Standarder är kalibrerade och certifierade med NIST™ spårbara medeldiametrar och är lämpliga för en mängd olika partikelmätningsapplikationer.
Features:
- Standards are designed for applications requiring monodisperse inorganic spheres.
- Opaque spheres provide more contrast than polymer particles in optical and electron beams; like glass, silica has a much higher density that polystyrene.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0,49 μm± 0,02 μm |
| Produkttyp | Silica Particle Size Standard |