Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 81-plats polypropen Cryo förvaringslådor
Produktkod. 15510092 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Lila
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15510092
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188520013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvaringsboxar av polypropen ger kompakt förvaring och håller kryoflaskor organiserade på bänken, i frysen eller under transport. Till skillnad från kartongmodeller kommer dessa robusta lådor inte att gå sönder vid exponering för fukt och tung användning.
  • Useful at temperatures -80° C to +121°C
  • 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0mL tubes and cryo vials
  • Five color choices; useful for organization and quick visual identification of samples
  • Secure fitting, lift-off, clear translucent lids let you easily view contents; matte panels on two sides for trouble-free labeling
  • Alphanumeric grid lets you track individual samples
  • “No slide” features molded in bottom and lid provide secure stacking
Boxes measure: 14 x 14 x 4.8cm
Specifikationer
Färg Grön
Material Polypropylene
För användning med (applikation) Provide Compact Storage and Keep Cryo Vials Organized on the Bench, in the Freezer or During Transport
För användning med (utrustning) 0.5, 1.5 and 2.0mL tubes and cryo vials
Håller 0.5, 1.5 and 2 mL Tubes and Cryo Vials
Inkluderar Alphanumeric Grid Label, Clear Translucent Lids, Matte Panels on Two Sides
Antal platser 81
Produkttyp Cryo Storage Box
Kvantitet 5/Pk.
Temperaturområde (engelska) -112°F to +249.8°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +121°C