Läs mer
Thermo Scientific™ 81-brunnars kryogena förvaringsställ med lock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Beskrivning
Håll åttioen 1,5 eller 2,0 ml kryogena förvaringsflaskor med Thermo Scientific™ 81-brunnars kryogent förvaringsställ med lock. Finns i flera färger med transparent tonat lock som skyddar proverna från damm och skräp och tillåter stapling.
- Gjuten med alfanumeriskt rutnät för enkel röridentifiering
- Locket skyddar prover och gör att ställen kan staplas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Fluorescerande rosa |
| Håller | 81 (1,5 mL eller 2,0 mL rör) |
| Material | Polypropen |
| Typ | 81-brunnars kryogena förvaringsställ med lock |