Läs mer
Fisherbrand™ 8mm Aluminium Crimp Seal, Silver, Mitthål, Monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Rött
Blue Transparent, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0.25 mm
1 mm
1,3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Färg | Röd-orange, Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Crimp Cap |