Läs mer
Fisherbrand™ 8mm Aluminium Crimp Seal, Silver, Mitthål, Monterad septum
Produktkod. p-7113873 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Rött
Blå Transparent, Vit, White
Klarlackerad
Kräm, Röd, Red
Mörkblå, Vit, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11898961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåll en säker läckagebeständig tätning.
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 4 mm
Färg Kräm, Röd, Red
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Aluminum
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Typ Crimp Cap