Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Produktkod. 11583770
Volym (metrisk):
250 μl
500 μl
550 μl
575 μl
600μ L
700 μl
775 μl
Basstil:
Konisk
Platt bas
Rund botten
Kvantitet:
100
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 11583770
Brand: Thermo Scientific™ 07CPV(A)
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av bärnstensfärgat glas är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor.
Dessa provflaskor med låg volym är idealiska för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Tillverkade av överlägsen kvalitet 51A bärnsten (Typ 1, Klass B), dessa flaskor uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM varumärken.
Choose the right vial for your needs
8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0.7mL Crimp Top Tapered Vial
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 575 μl
Volym (metrisk) Rest <5 μL
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 575 μL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 500
Typ Crimp Top Vial
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 450μL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.