Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor med skruvgänga
Beskrivning
Välj från portföljen av Thermo Scientific™ 8 mm bärnstensfärgade glasflaskor med skruvgänga som uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Dessa provflaskor med låg volym är idealiska för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ , Chromacol™ varumärken.
- Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
- Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skruvgängad flaska med skrivlapp |
| Diameter (metrisk) öppning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Amber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Volym (metrisk) Rest | <170μL |
| Basstil | Flat Bottom |
| Volym (metrisk) Totalt | 2 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.