Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Produktkod. 10113462
Färg:
Blå, Röd, Klar, Red, Clear
Blå, Röd, Red
Clear
Klart
Röd, Klar, Clear
Silver
Silver, Blue
Silver, Klart, Rött
Silver, Red, Clear
Silver, Red, White
Silver, Röd, Klar, Red, Clear
Silver, Rött, Vitt
Silver, Vitt, Rött
Silver, White
Septum:
Blue Silicone/PTFE
Blue Silicone/PTFE, Pre-slit
Blå silikon/röd PTFE
Integral Molded
Integrerad gjuten, förskuren
Klart PTFE/rött gummi
None
Red Natural Rubber/Clear PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Röd naturgummi/klar PTFE
Vit silikon/röd PTFE
White Virgin PTFE, 0.01 in.
Material:
Aluminum
PTFE, Aluminum
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Rubber, Aluminum
PTFE, Silicone, Aluminum
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
Polyeten
Polyethylene
Typ:
Crimp Cap
Krymplock
Snap Cap
Snäpplock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 10113462
Brand: Thermo Scientific™ 8AC6(B)
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
8 mm Crimp Top Closures ger en läckagebeständig tätning, har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder.
Dessa 8 mm Crimp Top Closures har praktiska förmonterade lock och septa. De ger en säker läckagebeständig tätning och minimerar kontaminering från hantering. 8 mm Crimp Top-förslutningar har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder för att matcha dina kromatografibehov. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Available in a variety of colors and septum types
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 8mm Crimp Cap, 4mm hole, Type 6 Rubber/PTFE Liner
Färg Blå, Röd, Klar, Red, Clear
Material PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
Septum Röd naturgummi/klar PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Typ Krymplock
Stängningsstorlek 8 mm
För användning med (utrustning) 8 mm Crimp Top Vials
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.