Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Description
Dessa 8 mm Crimp Top Closures har praktiska förmonterade lock och septa. De ger en säker läckagebeständig tätning och minimerar kontaminering från hantering. 8 mm Crimp Top-förslutningar har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder för att matcha dina kromatografibehov. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Available in a variety of colors and septum types
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 8mm Crimp Cap, 4mm hole, Type 6 Rubber/PTFE Liner |
| Färg | Silver, Röd, Klar, Red, Clear |
| Material | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum |
| Septum | Röd naturgummi/klar PTFE |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Typ | Krymplock |
| Stängningsstorlek | 8 mm |
| För användning med (utrustning) | 8 mm Crimp Top Vials |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.