Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler flaska Crimp Caps
Produktkod. 11578160
Färg:
Blå, Röd, Klar, Red, Clear
Blå, Röd, Red
Klart
Röd, Klar, Clear
Silver
Silver, Blå, Blue
Silver, Klart, Rött
Silver, Röd, Klar, Red, Clear
Silver, Röd, Vit, Red, White
Silver, Rött, Vitt
Silver, Vit, White
Silver, Vitt, Rött
Septum:
Blå silikon/PTFE
Blå silikon/PTFE, förslitsad
Blå silikon/röd PTFE
Integrerad gjuten
Integrerad gjuten, förskuren
Klart PTFE/rött gummi
None
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Röd naturgummi/klar PTFE
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Vit silikon/röd PTFE
Material:
Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, aluminium, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
Polyeten
Typ:
Crimp Cap
Krymplock
Snäpplock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 11578160
Brand: Thermo Scientific™ 8ACST101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
8 mm Crimp Top Closures ger en läckagebeständig tätning, har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder.
Dessa 8 mm Crimp Top Closures har praktiska förmonterade lock och septa. De ger en säker läckagebeständig tätning och minimerar kontaminering från hantering. 8 mm Crimp Top-förslutningar har 4 mm öppningar och finns med en mängd olika septa-material med och utan foder för att matcha dina kromatografibehov. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Available in a variety of colors and septum types
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 8mm Aluminum Crimp Cap Silicone/ PTFE Liner; 4mm opening; Silver
Material (liner) Silicone/PTFE
Färg Silver, Blå, Blue
Material PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
Förslits No
Septum Blå silikon/PTFE
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Typ Krymplock
Stängningsstorlek 8 mm
För användning med (utrustning) Sci-Vi Microsampling Vials
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.