Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beskrivning
Thermo Scientific™ 8 mm skruvgängade lock för autosamplerflaskor har en 8-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Open top caps can be used with any 8mm septa
- Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
- PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Blue/White |
| Beskrivning | PP, Vit; Blå PTFE/Vit silikon försliten septum |
| Material (liner) | PTFE/Silicone |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Yes |
| Septum | PTFE/Silicone, Pre-slit |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0,90 mm |
| Typ | Open Top Screw Cap with Flange |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.