Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 12430158
Färg:
Pink
Pink, White
Rosa
Rött
Svart
Vitt
White
Material:
Fenol
Polyeten
Polypropen
Polypropylene
Uretan
Beskrivning:
8 mm skruvlock med öppen topp, 8-425 gänga, 5 mm hål, typ 8 gummi/PTFE-foder
8 mm skruvlock; Svart
8 mm skruvlock; Svart; Endast för japanska instrument
8 mm skruvlock; Svart; Förmonterad silikon/PTFE liner
8 mm öppet skruvlock, 8-425 gänga, 5 mm hål
8 mm öppet skruvlock, 8-425 gänga, 5,5 mm hål
8mm Open Top Cap, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, flanged, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Screw Cap; White
GPI-tråd 8-425
PP, Vit; Blå PTFE/Vit silikon försliten septum
PP, Vit; Röd PTFE/Vit silikonseptum
PP, svart; Blå PTFE/Vit silikon försliten septum
PP, svart; Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummiseptum
PP, svart; Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE septum
PP, svart; Röd PTFE/Vit silikonseptum
PP; Svart
PP; Svart; Flänsad för Shimadzu
PP; Vit; Flänsad för Shimadzu
Stängd toppskruv. Inte magnetiskt
Svart; Bonded försliten röd 0,005 tum PTFE/Vit silikonsepta; GPI-gängfinish: 8-425
fenol, svart; Röd PTFE/Vit silikonseptum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Tjocklek (metrisk):
0,90 mm
0.9 mm
1,0 mm
1,00 mm
1.0 mm
1,3 mm
1,30 mm
1.3 mm
1.30 mm
Produktkod. 12430158
Brand: Thermo Scientific™ C401398W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i en mängd olika stilar för att matcha din applikation. Förmonterade lock och septa minimerar kontaminering.
Thermo Scientific™ 8 mm skruvgängade lock för autosamplerflaskor har en 8-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Open top caps for use with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Flanged caps are particularly suitable for many Japanese autosamplers
  • Kombo-Kit contains 200 each of black, blue, green, red, and yellow flanged caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) No seal
Beskrivning PP; Vit; Flänsad för Shimadzu
Färg Vitt
Material Polypropen
Septum No Septum
Typ Open Top Screw Cap with Flange
Stängningsstorlek 8-425
För användning med (utrustning) 8-425 Standard Opening Screw Vials; Flanged for Shimadzu
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.