Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beskrivning
Thermo Scientific™ 8 mm skruvgängade lock för autosamplerflaskor har en 8-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
- Eliminates septa push-through
- Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Red/White |
| Beskrivning | Svart; Bonded försliten röd 0,005 tum PTFE/Vit silikonsepta; GPI-gängfinish: 8-425 |
| Material (liner) | PTFE/Silicone |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Yes |
| Septum | Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit |
| Produktlinje | National |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,30 mm |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.