Läs mer
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 13170983
Färg:
Rosa
Rosa, Vit, White
Rött
Svart
Vitt
Material:
Fenol
Polyeten
Polypropen
Uretan
Beskrivning:
8 mm skruvkork; Vitt
8 mm skruvlock med öppen topp, 8-425 gänga, 5 mm hål, typ 8 gummi/PTFE-foder
8 mm skruvlock; Svart
8 mm skruvlock; Svart; Endast för japanska instrument
8 mm skruvlock; Svart; Förmonterad silikon/PTFE liner
8 mm öppet lock, 5,5 mm hål
8 mm öppet skruvlock med fläns, 8-425 gänga, 5,5 mm hål
8 mm öppet skruvlock, 8-425 gänga, 5 mm hål
8 mm öppet skruvlock, 8-425 gänga, 5,5 mm hål
8 mm öppet skruvlock, flänsat, 8-425 gänga, 5,5 mm hål
GPI-tråd 8-425
PP, Vit; Blå PTFE/Vit silikon försliten septum
PP, Vit; Röd PTFE/Vit silikonseptum
PP, svart; Blå PTFE/Vit silikon försliten septum
PP, svart; Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummiseptum
PP, svart; Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE septum
PP, svart; Röd PTFE/Vit silikonseptum
PP; Svart
PP; Svart; Flänsad för Shimadzu
PP; Vit; Flänsad för Shimadzu
Stängd toppskruv. Inte magnetiskt
Svart; Bonded försliten röd 0,005 tum PTFE/Vit silikonsepta; GPI-gängfinish: 8-425
fenol, svart; Röd PTFE/Vit silikonseptum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Tjocklek (metrisk):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1,3 mm
1,30 mm
Produktkod. 13170983
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i en mängd olika stilar för att matcha din applikation. Förmonterade lock och septa minimerar kontaminering.
Thermo Scientific™ 8 mm skruvgängade lock för autosamplerflaskor har en 8-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Öppna topplock för användning med valfri 8 mm septa
  • Fenollock är lämpliga för autoklavering och lågtemperaturapplikationer
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
  • Flänsade lock är särskilt lämpliga för många japanska autosamplers
  • Kombo-Kit innehåller 200 vardera av svarta, blå, gröna, röda och gula flänsade kepsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) No seal
Beskrivning PP; Svart; Flänsad för Shimadzu
Färg Svart
Material Polypropen
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Ingen Septum
Kvantitet 100
Typ Öppen topplock med fläns
Stängningsstorlek 8-425
För användning med (utrustning) 8-425 Standard öppningsskruvflaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.