Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm autosamplerflaska Septa
Beskrivning
Thermo Scientific™ Septa för 8-425 skruvgängor är tillverkade av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika HPLC-, GC- och IC-applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- PTFE-skivor septa är kemiskt inerta
- PFTE röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum för 8-425 skruvlock |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Förslits | Ja |
| Sterilitet | 8 mm |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Klar silikon/vit PTFE |
| Förpackningstyp | 1 pack of 500 |
| Hårdhet | 45° stötta |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.