Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm autosamplerflaska Septa
Beskrivning
Thermo Scientific™ Septa för 8-425 skruvgängor är tillverkade av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika HPLC-, GC- och IC-applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- PTFE Disk septa are chemically inert
- PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum for 8-425 Screw Caps |
| Färg | Röd, Vit, White |
| Material | PTFE, silikon, Silicone |
| Förslits | Yes |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Hårdhet | 57° stötta |
| Kvantitet | 500 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,0 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Typ | Septa |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.