Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm autosamplerflaska Septa
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septa för 8-425 skruvgängor är tillverkade av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika HPLC-, GC- och IC-applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- PTFE-skivor septa är kemiskt inerta
- PFTE röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Septum för 8-425 skruvlock |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Förslits | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Silikonblå Transparent/PTFE Färglös |
| Förpackningstyp | 1 pack of 500 |
| Hårdhet | 30° stötta |
| Mehr anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.