Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm autosamplerflaska Septa
Produktkod. 12450118
Färg:
Blått
Blå, Röd, Red
Blå, Vit, White
Ivory, Red
Klar, Röd, Red
Röd, Vit, White
Rött, Vitt
Vitt
Material:
PTFE
PTFE, Silikon
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikon, Silicone
PTFE-
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
Hårdhet:
20° stötta
30° stötta
38° stötta
45° stötta
50° stötta
53° stötta
55° stötta
57° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12450118
Brand: Thermo Scientific™ C401330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Septa för 8-425 skruvgängor är gjorda av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika applikationer.
Thermo Scientific™ Septa för 8-425 skruvgängor är tillverkade av PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikon för att passa en mängd olika HPLC-, GC- och IC-applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • PTFE Disk septa are chemically inert
  • PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum for 8-425 Screw Caps
Färg Ivory, Red
Material PTFE, gummi, Rubber
Förslits Yes
Hårdhet 45° stötta
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,0 mm
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Septa
Stängningsstorlek 8-425
För användning med (utrustning) 8 to 425 Screw Cap
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.