Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm genomskinligt glas Crimp Top Vial
Produktkod. p-6062116
Volym (metrisk):
250 μl
325μ L
575 μl
575μ L
775 μl
775μ L
800 μl
1 000μ l
1180 μl
1300 μl
Basstil:
Avsmalnande bas
Konisk
Konisk bas
Platt botten
Rund Botten
Material:
Glas
PTFE-
Typ:
2 ml Crimp glasflaska, nivå 3
2 ml krimpglasflaska, nivå 2
Krymptoppflaska
Stödhylsa för flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10712846
Brand: Thermo Scientific™ C4008632C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor.
Välj från vår portfölj av högkvalitativa 8 mm crimp/snap top-flaskor av glas som är idealiska provflaskor med låg volym för 6 mm, 7 mm och 8 mm autosamplerbrickor. Välj mellan platt eller konisk bas för att maximera återhämtningen som behövs för injektioner med små prover. Återanvändbara hylsor stöder de krympta, förseglade flaskorna i rätt position i autosamplerkaruseller eller i ställ och tillåter rörelse av ampullerna som en enhet till injektionspositioner i både GC- och HPLC-autosamplare. Dessa flaskor är gjorda av klar borosilikat av överlägsen kvalitet (typ 1, klass A), och uppfyller alla krav i USA, EU och JPN Pharmacopia. Välj mellan Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Choose the right vial for your needs 
  • 8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
GC and HPLC autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Clear Glass Vial, 6 x 32mm, Conical Bottom
Diameter (metrisk) öppning 8 mm
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 250 μl
Volym (metrisk) Rest <3μL
Basstil Konisk bas
Volym (metrisk) Totalt 250 μL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100/Pk.
Typ Krymptoppflaska
Stängningsstorlek 6 mm
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 200μL
För användning med (utrustning) PerkinElmer ISS-100 or ISS-200 Autosamplers
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.