Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm krimphalsflaska i glas
Produktkod. 11541374 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk
Konisk botten
Platt botten
Rund Botten
Höjd (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11541374
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan stängas med 8 mm aluminiumkåpor, 9 mm PE-kåpor eller med 8 mm Push-On-kåpor.
  • Finns i olika volymer
  • Platt, rund eller konisk botten
  • Klart eller bärnstensfärgat glas
  • För nästan alla autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 8.2 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,2 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <20μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.00 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND8
Markeringspunkt Nej