Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm krimphalsflaska i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk
Konisk botten
Platt botten
Rund Botten
Höjd (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1,3 ml |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, Polypropylene Box |
| Volym (metrisk) Rest | <3 μL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.05 mL |
| Basstil | Konisk botten |
| Visa mer |