Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm krimphalsflaska i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk
Konisk botten
Platt botten
Rund Botten
Höjd (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro-Vial |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 0,6 ml |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Crimp |
| Volym (metrisk) Rest | <3μ L |
| Basstil | Konisk |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Visa mer |