Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm icke-monterad genomskinlig skruvgänga Autosampler-flaskasatser
Beskrivning
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering. Varje Thermo Scientific™ 8 mm klara injektionsflaskor (omonterade) innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 skruvlock och förinsatta septa. De återanvändbara brickorna med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Genomskinliga brickor gör det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Superior quality 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
- Uniformly flat bottom for security with inserts
- I-D™ vials feature write-on patch with graduations at 0.5, 1.0, and 1.5mL
- Deactivated vials are treated with NSC Silanization
- Pre-assembled caps and septa minimize contamination from handling
- Bonded caps feature PTFE/Silicone Septum electrolytically bonded into the cap, reducing septa push-through when used with blut tip needles on high-speed autosamplers
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Rosa |
| Beskrivning | Clear, 8mm Standard opening, Screw thread, Pink caps, Red PFTE/White silicone septa |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Material | Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone |
| Förslits | No |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Röd PFTE/Vit silikon |
| Inkluderar | Vial: C4013-1, Closure: C4013-60P |
| Antal per förpackning | 100 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.