Läs mer
Thermo Scientific™ 8 mm icke-monterad genomskinlig skruvgänga Autosampler-flaskasatser
Produktkod. p-6062371
Stängningsfärg:
Rosa
Svart
Vitt
Förslutningstyp:
Skruvkork, öppen topp
Skruvkork, öppen topp, flänsad
Skruvlock, öppen topp
Skruvlock, öppen topp, 5,5 mm hål
Material:
Glas
Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Septum:
Blå PTFE/Silikon
Mjuk blå silikon/PTFE
Röd PFTE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, förslitsad
Vit silikon/röd PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11543830
Brand: Thermo Scientific™ 60180596
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 skruvlock förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering. Varje Thermo Scientific™ 8 mm klara injektionsflaskor (omonterade) innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 skruvlock och förinsatta septa. De återanvändbara brickorna med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Genomskinliga brickor gör det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Tvåfack, genomskinlig förvaringsfack för bänkskiva
  • Kapsyler med septa fästs inte på flaskor (förpackade i plastpåsar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Beskrivning Bekvämlighetssats, standardflaska med öppningsskruv
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Material Glas
Förslits Nej
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Blå PTFE/Silikon
Inkluderar Flaska: 60180-508, stängning: 60180-514/60180-515
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, öppen topp, 5,5 mm hål
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Omonterad skruvflaska Convenience Kit
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 8-425 mm
Diameter (metriskt) hål 5.5 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.