Läs mer
9,10-Diphenylanthracene, 99%
Produktkod. 11407697
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11407697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15714.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330.43 g/mol
9,10-difenylantracen fungerar som en sensibilisator vid kemiluminescens. Det används i ljusstickor för att producera blått ljus. Det är också användbart i blå organiska lysdioder (OLED) och OLED-baserade skärmar. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 9,10-difluoro-9,10-difenyl-9,10-dihydroantracen. Utöver detta används den som en organisk halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
9,10-Diphenylantracene fungerar som en sensibilisator vid kemiluminescens. Det används i ljusstickor för att producera blått ljus. Det är också användbart i blå organiska lysdioder (OLED) och OLED-baserade skärmar. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 9,10-difluoro-9,10-difenyl-9,10-dihydroantracen. Utöver detta används den som en organisk halvledare.
Löslighet
Löslig i etanol, kloroform, bensen och koldisulfid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-10-1
Molekylformel C26H18
Molekylvikt (g/mol) 330.43
MDL-nummer MFCD00001253
InChI-nyckel FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC-namn 9,10-difenylantracen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,10-Diphenylanthracene
Smältpunkt 248°C to 254°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1914010
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,chloroform,benzene and carbon disulfide. Insoluble in water.
Formel vikt 330.43
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.