Läs mer
9-metylantracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497657
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11497657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15699.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192.26 g/mol
9-Methylantracene används som mellanprodukter för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
9-Methylantracene används som mellanprodukter för farmaceutisk och kemisk forskning.
Löslighet
Löslig i vatten (0,0003 mg/L vid 25 °C) och toluen. Något lösligt i bensen.
Anmärkningar
Mekaniskt utblås krävs. När den inte används, förslut behållaren tätt och förvara på en torr, sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 779-02-2
Molekylformel C15H12
Molekylvikt (g/mol) 192.26
MDL-nummer MFCD00001261
InChI-nyckel CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
PubChem CID 13068
IUPAC-namn 9-metylantracen
LEDER CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Methylanthracene
Smältpunkt 77°C to 79°C
Densitet 1.066
Kokpunkt 196°C to 197°C (16 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1907463
Löslighetsinformation Soluble in water (0,0003mg/L at 25°C) and toluene. Slightly soluble in benzene.
Formel vikt 192.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Tack! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.