Läs mer
uvex Ultraljudsskyddsglasögon
Handla allt Uvex Produkter
:
Ramfärg: Svart, Grå, Nyans: Grå
Beskrivning
- Bredsynsglasögon med exceptionell bärkomfort genom att kombinera hårda och mjuka komponenter
- Lättviktsdesign med indirekt ventilation för att förhindra imma
- Supravision excellence-beläggning är anti-dimma på insidan och extremt reptålig och kemikaliebeständig på utsidan
- Kan bäras över de flesta receptbelagda glasögon
Specifikationer
Specifikationer
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsfärg | Grå |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Ram färg | Svart |
| Modell | 9302 Ultraljud |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |