Läs mer
Applied Biosystems™ 3730 xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 array
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Varje array innehåller 96 kapillärer (36 cm långa) för användning med Applied Biosystems 3730xl DNA-analysator.
Används för sekvensering, mikrosatellit, SNP-genotypning och fragmentanalyskörningar.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Programvarutyp | Fragmentanalys |
| Kapillärlängd | 36 cm |
| Innehåll och lagring | Varje array innehåller 96 kapillärer (36 cm långa) för användning med Applied Biosystems 3730xl DNA-analysator. Vi garanterar prestanda för 3730 Capillary arrays upp till 300 körningar och inom 1 år från köpet. |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA-analysator |
| Längd (metrisk) | 36 cm (kapillär) |
| Antal kapillärer | 96 Kapillärer |
| Produkttyp | Kapilläruppsättning |
| Kvantitet | 1 array |
| Frakt skick | Rumstemperatur |