Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
Individuellt inslagna
Påse med 20; Cs. av 100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Påse med 20; Cs. av 100 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |