Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Flipper™ Mikrorörsställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11550115 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11550115
Brand: Thermo Scientific™ 8780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda prover och låt ställ staplas med detta mikrorörsställ med 96 brunnar.
Skydda prover och låt ställ staplas med hjälp av Thermo Scientific™ 96-Tja Flipper™ Mikrorörstativ. Stället, som är gjutet med ett alfanumeriskt rutnät för enkel tubidentifiering, rymmer 0,5 ml rör på ena sidan och 1,5 ml rör på den andra.
  • Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
  • Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96-well Flipper Rack
Beskrivning Flipper Rack
Färg Fluorescerande grön
Håller Mikrorör (2 ml), Mikrorör (1,5 ml), Mikrorör (2 ml)
Material Polypropen
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
nr per ärende 10 Racks