Läs mer
BRAND™ 96 brunnar PCR-plattor
Handla allt Brand Produkter
Kjol stil:
Halv
Icke-kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover
- Autoklaverbar och RNase-, DNase- och DNA-free
- Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat
- Kompatibel med de flesta stora märken av termocyklar
- 96 brunnar
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Untreated |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Bagged |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | PCR 96-well plate |
| Visa mer |