Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal 96-brunnars icke-belagda mikroplattor av plast
Beskrivning
Oavsett din standard- eller rutinapplikation eller analys kan du vara säker på utmärkt lösningsmedelsbeständighet och lågt bakgrundsljud med Thermo Scientific™ WebSeal 96-brunnars icke-belagda mikroplattor av plast. Tillverkade av högkvalitativ, GC-testad polypropen, är dessa mikroplattor idealiska för:
- Farmaceutisk och industriell QA/QC
- High-throughput screening (HTS)
- Provinsamling och förvaring
- Kombinatorisk kemi
- Vätskefasanalys
Kemiskt och termiskt resistent polypropen
- Bred kemisk kompatibilitet med alkoholer, acetonitril och andra vanliga HPLC-lösningsmedel
- Kommer att tolerera temperaturer från− °80 C till 121 °C
- GC-testad för att säkerställa låga extraherbara ämnen
Bred instrumentkompatibilitet
- SBS och ANSI standard fotavtrycksdesign
Bra format som passar alla applikationer
- Grunda brunn och djupa brunnsformat
- U- och V-bottenbrunnar säkerställer optimal provåtervinning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Webseal |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 till 900μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej belagd |
| Total volym (metrisk) Tja | 1100μ L |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.