Läs mer
Greiner Bio-One Plattor med platt botten av polystyren med 96 brunnar, 1 x 8 remsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075506
Ytbehandling:
Microlon 600
För användning med (applikation):
Transmissionsmått
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10073221
Brand: Greiner Bio-One 762071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behandlas specifikt för att öka proteinbindningen. Greiner Bio-One 96 brunnar polystyren plattbottna remsor, 1 x 8 remsor är lämpliga för optiska mätningar.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Ljusstrålen avböjs inte av brunnsprofilen
  • Platt botten
  • Polystyren
Serviceplan
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Stripplåt
Array 8 x 12
Bindningstyp Hög bindning
Produkttyp Remsplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 350μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Microlon 600
Total volym (metrisk) Tja 388μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Transmissionsmått
nr per ärende 100
Antal per förpackning 5
RNase fri Ja
Kjol färg Vitt
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Tja Färg Klart