Läs mer
Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått, Vit botten
Gult, Klart
Klart
Rött, Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare. Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor har en design i ett stycke som kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda.
- Förbättrad väl till brunn tolerans
- Halvkjol för märkning
- Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring in i provet
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
- 250 μL brunnsvolym (vid användning med kapsylremsor)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | Ja |
| Formatera | 96 brunnar |
| Detektionsmetod | Kvantitativ proteinanalys |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Material | Polykarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Dnase Free | Ja |
| För användning med (applikation) | För PCR-tekniker |
| Visa mer |