Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts
Produktkod. 12423668
Volym (metrisk):
325 μl
375 μL
400 μl
500 μl
Material:
Gjuten plast
Glas
Glass
Polypropen
Basstil:
Conical
Dragen punkt
Konisk
Konisk, silaniserad
Platt botten
Platt botten, silaniserad
Precisionspunkt
Infoga typ:
300 μL Insert
300 μl-insats, silaniserad
350 μl-insats
Graderad insats
MicroSert-insats
MicroSert-insats, silaniserad
Polyspring-insats
Polyspringinsats, silaniserad
Precisionsspetsinsats
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 12423668
Brand: Thermo Scientific™ C4010629P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
  • Polypropylene
  • Conical base
  • Graduation marks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 300µL Insert, Graduation Marks
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 325 μl
Graderad Yes
Infoga typ Graderad insats
Volym (metrisk) Rest <2 μL
Basstil Konisk
Volym (metrisk) Totalt 325 μL
Höjd (metrisk) 30 mm
Kvantitet 100
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Autosampler Vial Insert
Volym (metrisk) Användbar 250 μL
För användning med (utrustning) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Visa mer Visa mindre
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.