Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 13246429
Färg:
Blått
Blå, Klar, Clear
Blå, Röd, Vit, Red, White
Blå, Vit, Röd, White, Red
Blått
Grå, Röd, Vit, Red, White
Klart
Rosa
Rosa, Röd, Vit, Red, White
Svart, Röd, Vit, Red, White
Septum:
Bunden PTFE/Silikon
Ingen Septum
Ingen skiljevägg
PTFE/silikon/PTFE
Polypropen
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Silikon/PTFE, Y-förspaltad
Solid PTFE-skiva med silikontätningsring
Solid aluminiumskiva med silikontätningsring
Vit silikon/röd PTFE
Material:
Aluminium, Silikon, Polypropen
PTFE, Silikon, Polypropen
PTFE, silikon, polypropylen, Silicone, Polypropylene
Polypropen
Typ:
Skruvlock
Öppen toppskruvlock
Öppna övre skruvlock
Pakningsstørrelse:
Paket med 100
Paket med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13246429
Brand: Thermo Scientific™ 9SCNK(B)
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med AVCS inbyggda i dessa 9 mm skruvlock får du en optimal, konsekvent tätning varje gång.
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) teknik inbyggd i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Skruvlock och Septa du kommer att få en optimal, konsekvent tätning varje gång. Med bara ett varv erbjuder de lätt på och av bekvämlighet och är ett kostnadseffektivt alternativ till kepsar med bundna septa. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
The new National Target DP 9mm closures are designed to help chromatographers achieve more reliable and efficient sample analysis. Designed to accommodate nearly all chromatography autosamplers fitted for 12 x 32 cm vial trays, the C5000 series closure effectively eliminates septa push-through and significantly enhances productivity and flexibility in the laboratory. At the core of the National Target DP 9 mm C5000 series of closures is the Advanced Vial Closure System technology. Simply stated, AVCS allows your closure to perform like never before. The C5000 series closures are fully compatible with all of the C4000 series Target DP 9 mm vials.
Features of Target DP 9 mm Vial Closures:
  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
National C5000 Series Target DP 9 mm Wide Opening 9 mm Closure
  • A wide opening vial deserves a wide opening closure. Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9 mm Integral Membrane Closure
  • In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9 mm Solid Closure
  • AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Beskrivning 9mm Solid Top Short Screw Cap
Färg Blått
Material Polypropen
Septum Ingen skiljevägg
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm Screw Thread Vials
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.