Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm autosamplerflaska Septa
Beskrivning
Thermo Scientific™ 9 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum för 9 mm skruvlock |
| Färg | Elfenben, Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | PTFE, Gummi |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Förpackningstyp | 1 pack of 100 |
| Hårdhet | 35° stötta |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.