Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm autosamplerflaska Septa
Produktkod. 12478696
Färg:
Blått, Vitt
Elfenben, Rött
Röd, Vit, White
Rött, Vitt
Material:
PTFE, Gummi
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Hårdhet:
35° stötta
45° stötta
50° stötta
55° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12478696
Brand: Thermo Scientific™ C400040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
9 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer.
Thermo Scientific™ 9 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum för 9 mm skruvlock
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Silicone/PTFE
Förpackningstyp 1 pack of 100
Hårdhet 45° stötta
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Septa
Stängningsstorlek 9 mm Screw Thread Cap
För användning med (utrustning) 9 mm skruvlock
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.