Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm autosamplerflaska Septa
Beskrivning
Thermo Scientific™ 9 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum for 9mm Screw Thread Cap |
| Färg | Röd, Vit, White |
| Material | PTFE, silikon, Silicone |
| Hårdhet | 50° stötta |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Typ | Septa |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| För användning med (utrustning) | 9 mm Screw Thread Cap |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.