Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Clear Glass Screw Thread Vials
Produktkod. 11563690
Volym (metrisk):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
4,0 ml
Basstil:
Avsmalnande bas
Djup brunnsbas
Dornbas
Platt botten
Sätt i flaskan
Markeringspunkt:
Blått
Grön
Gult
Ja
Nej
Rött
Infoga typ:
10 μl behållare
150 μl reservoar
200 μL smältinsats
30 μl reservoar
300 μL smältinsats
350 μL smältinsats
None
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11563690
Brand: Thermo Scientific™ 2SVW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing with vials built with the innovative Advanced Vial Closure System (AVCS).
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing. Thermo Scientific™ 9 mm Clear Glass Screw Thread Vials are 12 x 32 mm and built with Advanced Vial Closure System (AVCS). This innovation not only prevents septa push through, but provides a stop point for the cap to prevent over- or under-tightening and provide an optimal, consistent seal every time. Vials are made from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards. Choose from Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • 9mm wide opening vials
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 9 mm clear glass screw thread vial with write-on ID patch, 2 ml volume
Diameter (metrisk) öppning 9 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2,0 ml
Infoga typ None
Volym (metrisk) Rest <170 μL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Screw Thread Vial
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.