Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Produktkod. 14829820
Beskrivning:
2 ml, klart glas med ID-lapp, med blå PTFE/vit silikon, förskuret septum
2 ml, klart glas med ID-lapp, med elfenbensfärgad PTFE/röd gummiseptum
2 ml, klart glas med ID-lapp, med röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
2 ml, klart glas med ID-lapp, med röd PTFE/vit silikonseptum
2 ml, klart glas, med elfenbensfärgad PTFE/röd gummimembran
2 ml, klart glas, med röd PTFE/vit silikonseptum
9 mm bekvämlighetskit, genomskinlig ampull, elfenbensfärgad PTFE/röd gummi
9 mm bred öppning, lappad, röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
9 mm konv.kit, klar ampull, röd PTFE/vit silikon
AVCS Convenience Kit Transparent Total Recovery-ampull med svart bunden silikon/PTFE-lock
AVCS IS-kit, för Agilent LC autosampler
AVCS IS-kit, för Thermo GC autosampler
AVCS IS-kit, för Varian LC autosampler
AVCS IS-kit, för Waters Alliance™ LC-autosampler
AVCS bekvämlighetskit
AVCS-bekvämlighetskit, för Varian GC Autosampler
Bekvämlighetskit
Bekvämlighetskit, vidöppen kort skruvampull
IS-kit, för PerkinElmer LC autosampler
Klarglas, blått DP-lock med röd PTFE/vit silikon förspaltad septum
Klarglas, blått DP-lock med röd PTFE/vit silikonseptum
Klart glas med ID-lapp, blått DP-lock med elfenbensfärgad PTFE/rött gummiseptum
Klart glas med ID-lapp, blått DP-lock med röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
Klart glas med ID-lapp, blått DP-lock med röd PTFE/vitt silikonseptum
Klart glas, blått DP-lock med elfenbensfärgad PTFE/rött gummiseptum
SureStop IS-kit, GOLD-kvalitet, för Thermo GC autosampler
SureStop bekvämlighetskit, GOLD-kvalitet
Material:
Glas
Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Glas, PTFE, gummi, PTFE, Rubber
Glas, gummi, Rubber
Glas, silikon, Silicone
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Inkluderar:
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-51B
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-53B
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-53R
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-54A
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-54B
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-64B
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(B)-8RT1
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(B)-ST1
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(B)-ST101
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(G)-ST1X
Injektionsflaska: 2-SVWGK, Förslutning: 9-SCK(B)-8RT1
Injektionsflaska: 2-SVWGK, Förslutning: 9-SCK(B)-ST1
Injektionsflaska: 2-SVWGK, Förslutning: 9-SCK(B)-ST101
Injektionsflaska: 60180-509, Förslutning: 60180-516
Injektionsflaska: 60180-723, Förslutning: 60180-671
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-51B
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-53B
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-54B
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-54P
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-55B
Injektionsflaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-55B
Injektionsflaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-57B
Injektionsflaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-75C
Injektionsflaska: C4000-LV1, Förslutning: C5000-55B
Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-51B
Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-54B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-51B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-53B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-54B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-55B
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 14829820
Brand: Thermo Scientific™ C5000586W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
SureStop Features
  • Provides a consistent seal independent of user, or the amount of torque applied when closing vial
  • Provides optimal septum compression across the opening of the vial
  • Design allows the positioning of the closure to be consistently “flat” producing a more cylindrical vial profile, which improves autosampler recognition and compatibility
  • As a result of AVCS, when used with our C5000 closure, SureStop becomes the best sealing vial/closure on the market
  • Designed for use with nearly every autosampler on the market
  • When compared to other 2mL vials, SureStop yields the lowest loss to evaporation and the lowest standard deviation in evaporation studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Beskrivning 2 ml, klart glas med ID-lapp, med röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Material Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Förslits No
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum
Inkluderar Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-53B
Antal per förpackning 100
Produktlinje Surestop
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Unassembled Screw Vial SureStop Convenience Kit
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Visa mer Visa mindre
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.