Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Produktkod. 15368036
Beskrivning:
2 ml, klart glas med ID-lapp, med blå PTFE/vit silikon, förskuret septum
2 ml, klart glas med ID-lapp, med elfenbensfärgad PTFE/röd gummiseptum
2 ml, klart glas med ID-lapp, med röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
2 ml, klart glas med ID-lapp, med röd PTFE/vit silikonseptum
2 ml, klart glas, med elfenbensfärgad PTFE/röd gummimembran
2 ml, klart glas, med röd PTFE/vit silikonseptum
9 mm bekvämlighetskit, genomskinlig ampull, elfenbensfärgad PTFE/röd gummi
9 mm bred öppning, lappad, röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
9 mm konv.kit, klar ampull, röd PTFE/vit silikon
AVCS Convenience Kit Transparent Total Recovery-ampull med svart bunden silikon/PTFE-lock
AVCS IS-kit, för Agilent LC autosampler
AVCS IS-kit, för Thermo GC autosampler
AVCS IS-kit, för Varian LC autosampler
AVCS IS-kit, för Waters Alliance™ LC-autosampler
AVCS bekvämlighetskit
AVCS-bekvämlighetskit, för Varian GC Autosampler
Bekvämlighetskit
Bekvämlighetskit, vidöppen kort skruvampull
IS-kit, för PerkinElmer LC autosampler
Klarglas, blått DP-lock med röd PTFE/vit silikon förspaltad septum
Klarglas, blått DP-lock med röd PTFE/vit silikonseptum
Klart glas med ID-lapp, blått DP-lock med elfenbensfärgad PTFE/rött gummiseptum
Klart glas med ID-lapp, blått DP-lock med röd PTFE/vit silikon/röd PTFE-septum
Klart glas med ID-lapp, blått DP-lock med röd PTFE/vitt silikonseptum
Klart glas, blått DP-lock med elfenbensfärgad PTFE/rött gummiseptum
SureStop IS-kit, GOLD-kvalitet, för Thermo GC autosampler
SureStop bekvämlighetskit, GOLD-kvalitet
Material:
Glas
Glas, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Glas, PTFE, gummi, PTFE, Rubber
Glas, gummi, Rubber
Glas, silikon, Silicone
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Inkluderar:
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-51B
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-53B
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-53R
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-54A
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-54B
Flaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-64B
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(B)-8RT1
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(B)-ST1
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(B)-ST101
Injektionsflaska: 2-SVW, Förslutning: 9-SCK(G)-ST1X
Injektionsflaska: 2-SVWGK, Förslutning: 9-SCK(B)-8RT1
Injektionsflaska: 2-SVWGK, Förslutning: 9-SCK(B)-ST1
Injektionsflaska: 2-SVWGK, Förslutning: 9-SCK(B)-ST101
Injektionsflaska: 60180-509, Förslutning: 60180-516
Injektionsflaska: 60180-723, Förslutning: 60180-671
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-51B
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-53B
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-54B
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-54P
Injektionsflaska: C4000-1, Förslutning: C5000-55B
Injektionsflaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-55B
Injektionsflaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-57B
Injektionsflaska: C4000-1W, Förslutning: C5000-75C
Injektionsflaska: C4000-LV1, Förslutning: C5000-55B
Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-51B
Injektionsflaska: C5000-1, Förslutning: C5000-54B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-51B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-53B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-54B
Injektionsflaska: C5000-1W, Förslutning: C5000-55B
Produktkod. 15368036
Brand: Thermo Scientific™ C5000974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Beskrivning AVCS Convenience Kit Transparent Total Recovery-ampull med svart bunden silikon/PTFE-lock
Färg Clear
Material Glas
Förslits No
Volym (metrisk) 1.1 mL
Septum Bonded Red PTFE/White Silicone
Antal per förpackning 100
Produktlinje Surestop
Förslutningstyp Screw Cap, ACVS
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Visa mer Visa mindre
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.