Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Plastic Screw Thread Vials
Produktkod. 11915592
Volym (metrisk):
300 μl
400 μl
2,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Graderad
Nej
Basstil:
Konisk
Platt botten
Sätt in flaskan, dorn
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 11915592
Brand: Thermo Scientific™ 03PPSVW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
9 mm skruvgängade plastflaskor är tillverkade av GC-testad polypropen. De är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
Ge ett ekonomiskt alternativ till glas för vissa applikationer med Thermo Scientific™ 9 mm plastflaskor med skruvgänga. De är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial. Polypropenflaskor är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer. Där nivåerna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum kan användningen av plast föredras framför de mer konventionella glasflaskorna. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Broad application of polypropylene vials
Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
May be preferred when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
Chemically resistant
The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
An economical alternative to glass
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosamplers
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Chromacol Vials
Diameter (metrisk) öppning 9 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropylene
Volym (metrisk) 300 μl
Infoga typ Fused Insert
Volym (metrisk) Rest <4 μL
Basstil Sätt in flaskan, dorn
Volym (metrisk) Totalt 300 μL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 500
Typ 9 mm Screw Thread Vial
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 200μL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.