Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad glasflaska, bred öppning, silaniserad
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,8 ml
1,85 ml
Stil:
Inre kon
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- 9 mm
- Kort tråd
- Glas
- Bred öppning
- Klart
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Silaniserad |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1,8 ml |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Graderad | Nej |
| Hals stil | Kort tråd |
| Förpackningstyp | Box av polypropen |
| Stil | Inre kon |
| Visa mer |