Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad glasflaska, bred öppning, silaniserad
Produktkod. 15562310 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,8 ml
1,85 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Stil:
Inre kon
Produktkod. 15562310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Silaniserad
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,85 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Graderad Ja
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Ja